Få mere at vide
Kenpaullone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kenpaullone |
| CAS | 142273-20-9 |
| Molekylær formel | C16 H11 Br N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20) |
| SMIL | Brc1ccc2[nH]c3c(CC(=O)Nc4ccccc34)c2c1 |
| IUPAC navn | 9-bromo-7,12-dihydro-5H-indolo[3,2-d][1]benzazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.18 |
| Formel vægt | 326.0055 |