Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Kenpaullone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005952
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18005952 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18005952 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1398/10
GSK-3β inhibitor; also inhibits cdks
GSK-3beta inhibitor (IC50 = 0.23 μM). Also inhibits cyclin dependent kinases (cdks) in the sub micromolar range (reported IC50 values are 0.4, 0.68-7 and 0.85 μM for cdk1, cdk2 and cdk5, respectively). Generates induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells when used in combination with reprogramming factors; can replace Klf4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kenpaullone
CAS 142273-20-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H11BrN2O
Formel vægt 327.18
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 327.181