Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå linje 6, 1 skydedør med tørretumbler
Artikelnummer. 17127914 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dybde (engelsk):
2 fod. 8,3''
Artikelnummer. Dybde (engelsk)
17127914 2 fod. 8,3''
1 options
Artikelnummer. 17127914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311245.00 DKK
    250762.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 60482.97 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Blue line 6 vaskedesinfektoren har skydedøre, der giver mulighed for manuel læsning, automatisk læsning eller robotpåfyldning.
Det elegante design giver en glat overflade i hærdet glas, der er nem at rengøre. Blue line 6 er nem at betjene med touchpanel med swipe-funktion, og al relevant information vises i et lille display. Blå linje 6 er konstrueret til at sænke alle omkostninger i form af miljømæssige, fysiske, operationelle og økonomiske fodaftryk. Blue line 6 leveres med et bredt udvalg af stativer, vogne og moduler. Alle data fra Blue line 6 er fuldt udbyttelige med almindelige computersystemer.
  • Blå linje 6, 1 skydedør med tørretumbler Oplyst vaskekammer
  • Hærdet glasdøre
  • Hygiejnisk glasafdækning foran
  • Berøringsskærm 7 tommer widescreen
  • Controller med swipe funktion
  • Grafisk procesdiagram
  • Lydniveau< 60,5 dBA
  • El- eller damptørring
  • Vandforsyningstilslutninger 2 + 1
  • Kemikaliedoseringsenheder 2 + 2
  • Valideret cyklustid: Standard ca. 45 min.
  • Vandforbrug: 22 til 25 L pr. fase
  • Vaskekammerkapacitet: 413 L/ 492 L
  • Kapacitet: 18 DIN (480 x 250 x 50 mm) eller 10 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Strømforsyningsmuligheder: 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 til 25,5 kW
  • Udvendige mål (D x B x H): 936 x 820 x 1985 mm
  • Vaskekammer (D x B x H): 850 x 705 x 690 mm
Tekniske data
Vise Berøringsskærm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Professionel vaskemaskine/desinfektionsmaskine
Volumen (metrisk) 413 L
Vandforbrug 22 til 25 l/fase
Farve Hvid
Model- Blå linje 6, 1 skydedør med tørretumbler
Certificeringer/compliance DA ISO 13485, EN 61010-2-040 og EN ISO 15883-1-2-5-6
Til brug med (applikation) Vask og desinficering af laboratorieudstyr og tilbehør
Dybde (engelsk) 2 fod. 8,3''
Dybde (metrisk) 820 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 850 x 705 x 690 mm
Dimensioner (L x B x H) 936 x 820 x 1985 mm
Elektriske krav 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 til 25,5 kW
Spænding 400 V
Frekvens 50/60 Hz