Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå linje 5, 1 manuel dør med tørretumbler
Artikelnummer. 17107914 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vandforbrug:
12 til 15 l/fase
Artikelnummer. Vandforbrug
17107914 12 til 15 l/fase
1 options
Artikelnummer. 17107914
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Blue line 5 vaskedesinfektor er nem at betjene med et berøringspanel med swipe-funktion, der viser al relevant information om programmet, som operatørerne har brug for.
Blue line 5 har det laveste energi- og vandforbrug på markedet, for at holde driftsomkostningerne på et minimum og bidrage til et rent miljø. Den blå linje 5 har lige så lave driftsomkostninger. Blue line 5 er velegnet til fleksible 5 eller 6 niveauer vogne og kan rumme op til 12 DIN kurve. Alle data fra Blue line 5 er fuldt ud udskiftelige med almindelige computersystemer.
  • Blå linje 5, 1 Manuel dør med tørretumbler
  • Oplyst vaskekammer
  • Hærdet glasdøre
  • Hygiejnisk glasafdækning foran
  • Touch display
  • 7 tommer widescreen
  • Controller med swipe funktion
  • Grafisk procesdiagram
  • Lydniveau< 55 dBA
  • El- eller damptørring
  • Vandforsyningstilslutninger 2 + 1
  • Kemikaliedoseringsenheder 2 + 2
  • Valideret cyklustid: Standard ca. 45 min.
  • Vandforbrug: 12 til 15 L pr. fase
  • Vaskekammerkapacitet: 237 L/ 285 L
  • Kapacitet: 12 DIN (480 x 250 x 50 mm) eller 5 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Strømforsyningsmuligheder: 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 til 13 kW
  • Udvendig dimension (D x B x H): 712 x 662 x 1985 mm
    • Vaskekammer (D x B x H): 610 x 550 x 690 mm
Tekniske data
Vise Berøringsskærm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Professionel vaskemaskine/desinfektionsmaskine
Volumen (metrisk) 231 L
Vandforbrug 12 til 15 l/fase
Farve Hvid
Model- Blå linje 5, 1 manuel dør med tørretumbler
Certificeringer/compliance DA ISO 13485, EN 61010-2-040 og EN ISO 15883-1-2-5-6
Til brug med (applikation) Vask og desinficering af laboratorieudstyr og tilbehør
Dybde (engelsk) 2 fod. 4,4 tommer.
Dybde (metrisk) 712 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 610 x 550 x 690 mm
Dimensioner (L x B x H) 712 x 662 x 1985 mm
Elektriske krav 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 til 13 kW
Spænding 400 V
Frekvens 50/60 Hz