Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå linje 4, 1 manuel dør med tørretumbler
Artikelnummer. 17177904 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vandforbrug:
12 til 15 l/fase
Artikelnummer. Vandforbrug
17177904 12 til 15 l/fase
1 options
Artikelnummer. 17177904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122475.00 DKK
    98672.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 23802.99 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Blue line 4 vaskedesinfektor bruger meget lidt plads og har en manuel dør, der giver mulighed for at læsse direkte ved den åbne dør.
  • Blå linje 4, 1 låge med tørretumbler Manuel dør Oplyst vaskekammer
  • Hærdet glasdøre
  • Lydniveau≤ 53 dBA
  • Elektrisk tørring
  • 2 temperaturfølere i vaskekammeret
  • 2 vandforsyningstilslutninger
  • 2 doseringsenheder til opvaskemiddel
  • Valideret cyklustid: 50 til 55 min.
  • Vandforbrug: 12 til 15 L pr. sekvens
  • Vaskekammerkapacitet: 197 L/ 225 L
  • Kurvkapacitet: 8 DIN (480 x 250 x 50 mm)
  • Udvendige mål (D x B x H): 700 x 600 x 1790 mm
  • Vaskekammer (D x B x H): 610 x 540 x 550 mm
  • Effekt: 3 x 400 V, 50 Hz, 10 kw
Tekniske data
Vise Berøringsskærm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Professionel vaskemaskine/desinfektionsmaskine
Vandforbrug 12 til 15 l/fase
Farve Hvid
Model- Blå linje 4, 1 manuel dør med tørretumbler
Certificeringer/compliance DA ISO 13485, EN 61010-2-040 og EN ISO 15883-1-2-5-6
Til brug med (applikation) Vask og desinficering af laboratorieudstyr og tilbehør
Dybde (engelsk) 2 fod. 3,6 tommer
Dybde (metrisk) 700 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 610 x 540 x 550 mm
Dimensioner (L x B x H) 700 x 600 x 1790 mm
Elektriske krav 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 til 13 kW
Spænding 400 V
Frekvens 50/60 Hz