Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå linje 3, Standard Eco
Artikelnummer. 17147904 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk) forsendelse:
116 kg
Artikelnummer. Vægt (metrisk) forsendelse
17147904 116 kg
1 options
Artikelnummer. 17147904
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Blue line 3 vaskedesinfektor leveres som en under-bænk version med økotørring via en mere kraftfuld aktiv lufttørrende version.
Tastatur med soft touch programtaster er let tilgængeligt, og detaljeret information om programprocesserne vises i det store OLED-display. Blue line 3 har et standard fysisk design og er designet til at efterlade et lille miljømæssigt, driftsmæssigt og økonomisk fodaftryk. Blue line 3 har en bred vifte af stativer og moduler, der passer til ethvert behov i dagkirurgiske klinikker, tandlægestuer, afdelinger, private klinikker og så videre. Alle data fra Blue line 3 er fuldt udskiftelige med fælles track and trace-systemer. Alle data leveres i XML-format.
  • Blå linje 3 Standard Eco
  • Nem at betjene
  • 1 Kemikaliedoseringspumpe uden flowmåler
  • 1 Vandtilslutning
  • Øko-tørrefunktion
  • 6 kW varmelegeme
  • Lys i kammer
  • Vandblødgøringsmiddel
  • Hylde medfølger IKKE
  • Udvendige mål (D x B x H): 630 x 600 x 840 mm
  • Vaskekammer (D x B x H): 550 x 530 x 470 mm
  • Udvendige mål med tørremodul: 630 x 900 x 840 mm
Tekniske data
Oversigt Standard Eco Model
Vise Berøringsskærm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Professionel vaskemaskine/desinfektionsmaskine
Volumen (metrisk) 137 L
Vandforbrug 8 til 14 l/fase
Farve Hvid
Model- Blå linje 3, Standard Eco
Certificeringer/compliance DA ISO 13485, EN 61010-2-040 og EN ISO 15883-1-2-5-6
Til brug med (applikation) Vask og desinficering af laboratorieudstyr og tilbehør
Dybde (engelsk) 2 fod. 0,8 tommer.
Dybde (metrisk) 630 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 550 x 530 x 470 mm
Dimensioner (L x B x H) 630 x 600 x 840 mm
Vægt (metrisk) forsendelse 116 kg
Elektriske krav 200 til 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 til 13 kW
Spænding 400 V
Frekvens 50/60 Hz