Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Navnål
Artikelnummer. 11572445
Skift visning
Måler:
22 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Måler Pakningsstørrelse
11572445 22 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11572445 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 775013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    1421.07 DKK / Pakke med 6
    Spare 138.93 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Produkttype Navnål
Måler 22 G
Hub materiale Kel-F
Længde (metrisk) 9,5 til 304,8 mm
Stil Brugerdefineret punkt