Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Keep Warm Programme
Artikelnummer. 31908779
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Autoclaves
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31908779 Autoclaves
1 options
Artikelnummer. 31908779 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 20.0000.000.180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Special programme maintains sterilised items at a set temperature following the autoclave cycle. This ensures they remain safe and ready for use until they are required.
  • Keeps sterilised materials reliably warm
  • Prevents cooling after the sterilisation process
  • Suitable for liquids, media and laboratory samples
  • Energy-efficient thanks to constant temperature control
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Autoclaves
Produkttype Software