Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Rørklemme, PBT, KT
Artikelnummer. p-7189318 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
Passer til rør OD 10 mm
Passer til rør OD 14 mm
Passer til rør OD 4,5 mm
Passer til rør OD 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15834688
Brand: DWK Life Sciences™ 286338101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til trinløs regulering af flowhastigheder.
Med kun én finger kan flowhastigheder i slanger justeres trinløst med KECK™ slangeklemmer. Klemmerne fås i forskellige farver til de forskellige slangediametre.
  • Kontinuerlig regulering af flowhastigheder
  • Håndtering med én hånd mulig
  • Farvekodning af klemmerne i henhold til de forskellige slangediametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Materiale PBT
Til brug med (udstyr) Uendelig variabel regulering af strømningshastigheder
Til brug med (applikation) trinløs regulering af strømningshastigheder
Størrelse Passer til rør OD 4,5 mm
Farve Rød