Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Rørklemme, PBT, KT
Artikelnummer. 15834688 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
Passer til rør OD 10 mm
Passer til rør OD 14 mm
Passer til rør OD 4,5 mm
Passer til rør OD 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15834688
Brand: DWK Life Sciences™ 286338101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Til trinløs regulering af flowhastigheder.
Med kun én finger kan flowhastigheder i slanger justeres trinløst med KECK™ slangeklemmer. Klemmerne fås i forskellige farver til de forskellige slangediametre.
  • Kontinuerlig regulering af flowhastigheder
  • Håndtering med én hånd mulig
  • Farvekodning af klemmerne i henhold til de forskellige slangediametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mængde 100
Materiale PBT
Til brug med (udstyr) Uendelig variabel regulering af strømningshastigheder
Til brug med (applikation) trinløs regulering af strømningshastigheder
Størrelse Passer til rør OD 4,5 mm
Farve Rød
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis