Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Rørklemme, PBT, KT
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
Passer til rør OD 10 mm
Passer til rør OD 14 mm
Passer til rør OD 4,5 mm
Passer til rør OD 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Med kun én finger kan flowhastigheder i slanger justeres trinløst med KECK™ slangeklemmer. Klemmerne fås i forskellige farver til de forskellige slangediametre.
- Kontinuerlig regulering af flowhastigheder
- Håndtering med én hånd mulig
- Farvekodning af klemmerne i henhold til de forskellige slangediametre
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Materiale | PBT |
| Til brug med (udstyr) | Uendelig variabel regulering af strømningshastigheder |
| Til brug med (applikation) | trinløs regulering af strømningshastigheder |
| Størrelse | Passer til rør OD 14 mm |
| Farve | Rød |