Få mere at vide
Cole-Parmer™ Keck™ Slangeadapter
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikker og nem tilslutning af slanger til glasvarer eller andre slanger, tilslut og frakobl med kun en kvart drejning
- Unikke adaptere eliminerer knuste glasporte og forhindrer snoede slanger
- Glasadaptere 06841-51 og -52 sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 til 10 mm |
| Emballagemængde | 10 adaptere |
| Produkttype | Slangeadapter |