Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Sugestik, AS M8, komplet med rørdele
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
4,5 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
De KECK™ sugemundstykke med slangedel er anvendelig til sugning eller tilførsel af væsker og gasser fra (eller i) cylindre, beholdere, tanke, gennem vægge med en åbning påØ 8-11 mm. Fås i 2 størrelser: 4,5 mm og 9 mm.
- Sugemundstykke med slangedel til sugning eller tilførsel af væsker og gasser
- Til slanger med en diameter påØ 8-11 mm
- Fås i 2 størrelser: 4,5 mm og 9 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Til brug med (udstyr) | Udvinding eller tilførsel af væsker og gasser fra (eller i) cylindre, beholdere, tanke |
| Til brug med (applikation) | Udvinding eller tilførsel af væsker og gasser fra (eller i) cylindere, beholdere, tanke |
| Størrelse | 4,5 mm |