Få mere at vide
Keck Standard koniske clips, ledstørrelse 45
Shop alle Cole-Parmer produkter
Materiale:
POM acetal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Polyoxymethylen (POM) acetalharpiksklemmerne er sikre til 302 F (°150 °C).
- Disse økonomiske standard koniske clips holder sikkert koniske samlinger under tryk uden at beskadige glasset.
- Modstandsdygtig over for koncentrerede alkalier og fortyndede syrer (ikke resistent over for halogengasser og koncentrerede syrer).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Monteringsclips, Reducer |
| Materiale | POM acetal |
| Temperaturbestandig (metrisk). | 150 °C |
| Temperaturbestandig (engelsk). | 302 °F |
| Farve | Brun |
| Kæbe type | Standard tilspidsning |