Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Hurtig trykkobling KK, komplet med rørdele
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
4,5 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
De KECK™ hurtig trykkobling med slangedele forbinder hurtigt, sikkert og tæt 2 slanger og er let at til- og frakoble med kun 1/4 omgang. Fås i 2 størrelser: 2 x 4,5 mm og 2 x 9 mm.
- Komplet med slangedel
- Hurtig trykkobling med to slangedele
- Nem til- og frakobling med kun 1/4 omgang
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Til brug med (udstyr) | Tæt forbindelse af to slangeender |
| Til brug med (applikation) | Tæt forbindelse af to slangeender |
| Størrelse | 9 mm |