Få mere at vide
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Artikelnummer. 15921591 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7,3 mm
Materiale:
EPDM
VITON
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Materiale Pakningsstørrelse
15921591 7,3 mm VITON Pakke med 100
11701429 6 mm EPDM Pakke med 100
15834698 7,3 mm EPDM Pakke med 100
10419542 6 mm VITON Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15921591 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286342305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.74 DKK
    502.70 DKK / Pakke med 100
    Spare 484.04 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Reservedel til KECK™ adapter KA fra glas oliven til gevind plastmundstykke.
O-ringen er en komponent og derfor en reservedel til KECK™ Adapter KA fra glasoliven til plastoliven.
  • O-ringen er en komponent/reservedel til KECK™ Adapter KA og monteres mellem skruelåg og klemring til Adapter KA.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forsegling
Mængde 100/Pk.
Materiale VITON
Diameter (metrisk) Udvendig 7,3 mm
Størrelse 2.4 mm H