Få mere at vide
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Artikelnummer. 15834698 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7,3 mm
Materiale:
EPDM
VITON
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15834698
Brand: DWK Life Sciences 286342202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedel til KECK™ adapter KA fra glas oliven til gevind plastmundstykke.
O-ringen er en komponent og derfor en reservedel til KECK™ Adapter KA fra glasoliven til plastoliven.
  • O-ringen er en komponent/reservedel til KECK™ Adapter KA og monteres mellem skruelåg og klemring til Adapter KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forsegling
Mængde 100/Pk.
Materiale EPDM
Diameter (metrisk) Udvendig 7,3 mm
Størrelse 2.4 mm H