Få mere at vide
DWK Life Sciences KECK™ Flad tætning
Artikelnummer. 11706319 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
Materiale:
EPDM
Viton
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Materiale unitSize
11706319 12 mm EPDM Pakke med 100
15371971 16 mm EPDM Pakke med 50
15824698 16 mm Viton Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11706319 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286341506
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedel til KECK™ Adapter KA.
Fladpakningen som reservedel til KECK™ Adapter KA fås i materialerne VITON og EPDM.
  • Den flade pakning til KECK™ Adapter KA fås i materialerne VITON og EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Borestørrelse 7.5 mm
Til brug med (applikation) Forsegling
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale EPDM