Få mere at vide
Duran™ Keck Conical Ground Clamps
Made of temperature resistant polyacetal (POM)
Brand:  Duran™ 286336906
Produktkode 15991571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4525.00 DKK
    3247.98 DKK / Pakke med 100
    Save 1277.02 DKK
    28% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • KECK™ Clips for conical joints are available in sizes NS 10 up to NS 45
  • Made of temperature resistant polyacetal (POM) Good spring properties
  • Colour coded by size
  • No risk of scratching the glass
  • Will not corrode or bend out of shape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner