Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip til kugleled, POM, S
Artikelnummer. p-7189288 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Farve:
Lilla
Lyseblå
Mørkeblå
Mørkerød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15884688
Brand: DWK Life Sciences™ 286340501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KECK™ sfæriske jordforbindelser sikrer en sikker forbindelse.
KECK™ sfæriske jordforbindelsesklemmer repræsenterer et gunstigt alternativ til konventionelle sfæriske jordforbindelsesklemmer lavet af metal. De er nemme at tage på og af. POM-materialets gode fjederegenskaber forhindrer ridser i glasoverfladen. Et vigtigt bidrag til sikkerheden i laboratoriet. De forskellige farver gør størrelserne nemme at skelne fra hinanden.
  • Fremragende formstabilitet og gode fjederegenskaber
  • Ingen skader på glasoverfladen under fastgørelse i modsætning til konventionelle trådklemmer
  • Nem, sikker og hurtig at tage på og af
  • Farvekodning pr størrelse
  • Omkostningseffektivt alternativ til konventionelle kugleformede fugeclips lavet af metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Materiale POM
Til brug med (udstyr) Sikring af kugleformede samlinger
Til brug med (applikation) Sikring af kugleformede samlinger
Farve Lilla