Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip til kugleled, POM, S
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Farve:
Lilla
Lyseblå
Mørkeblå
Mørkerød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
KECK™ sfæriske jordforbindelsesklemmer repræsenterer et gunstigt alternativ til konventionelle sfæriske jordforbindelsesklemmer lavet af metal. De er nemme at tage på og af. POM-materialets gode fjederegenskaber forhindrer ridser i glasoverfladen. Et vigtigt bidrag til sikkerheden i laboratoriet. De forskellige farver gør størrelserne nemme at skelne fra hinanden.
- Fremragende formstabilitet og gode fjederegenskaber
- Ingen skader på glasoverfladen under fastgørelse i modsætning til konventionelle trådklemmer
- Nem, sikker og hurtig at tage på og af
- Farvekodning pr størrelse
- Omkostningseffektivt alternativ til konventionelle kugleformede fugeclips lavet af metal
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Materiale | POM |
| Til brug med (udstyr) | Sikring af kugleformede samlinger |
| Til brug med (applikation) | Sikring af kugleformede samlinger |
| Farve | Mørkerød |