Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip til koniske samlinger, POM, KC
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farve:
Blå
Grøn
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
KECK™ POM (polyoxymethylen) koniske jordforbindelsesklemmer er nemme, sikre og hurtige at fastgøre og er kendetegnet ved deres formstabilitet og gode fjederegenskaber. I modsætning til konventionelle wireklemmer bliver glasoverfladen ikke beskadiget, når den monteres. Dette øger sikkerheden i laboratoriet. Størrelserne kan let skelnes fra hinanden på de forskellige farver.
- Fremragende formstabilitet og gode fjederegenskaber
- Ingen skader på glasoverfladen under fastgørelse i modsætning til konventionelle trådklemmer
- Nem, sikker og hurtig at tage på og af
- Farvekodning pr størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Materiale | POM |
| Til brug med (udstyr) | Sikring af koniske jordforbindelser |
| Til brug med (applikation) | Sikring af koniske jordforbindelser |
| Størrelse | NS 14 |
| Farve | Gul |