Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip, til koniske samlinger, fra POM
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Ravgul
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
- Til koniske samlinger
- Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
- Nem, sikker og hurtig at sætte op
- Øget sikkerhed i laboratoriet, da glasoverfladen ikke bliver ridset
- Mærkning af de enkelte størrelser for bedre differentiering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Materiale | POM |
| Til brug med (udstyr) | Sikre glas-til-glas samlinger |
| Til brug med (applikation) | Sikre glas-til-glas samlinger |
| Størrelse | NS 19 |
| Farve | Grøn |