Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip, til koniske samlinger, fra POM
Artikelnummer. 10404672 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Ravgul
Violet
Unit Size:
Pakke med 10
Product Code. 10404672
Brand: DWK Life Sciences™ 1090979
Only null left
Add to basket
Add to basket
De KECK™ klemme bruges til at sikre en standard jordforbindelse.
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
  • Til koniske samlinger
  • Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
  • Nem, sikker og hurtig at sætte op
  • Øget sikkerhed i laboratoriet, da glasoverfladen ikke bliver ridset
  • Mærkning af de enkelte størrelser for bedre differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 10
Materiale POM
Til brug med (udstyr) Sikre glas-til-glas samlinger
Til brug med (applikation) Sikre glas-til-glas samlinger
Størrelse NS 19
Farve Blå