Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip til koniske samlinger, Ni, KCM
Artikelnummer. p-7189358 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10579181
Brand: DWK Life Sciences™ 286337302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KECK™ koniske jordforbindelsesklemmer til højtemperaturapplikationer.
Til applikationer ved meget høje temperaturer KECK™ forniklet fjederstål jordforbindelsesklemmer en vigtig tilføjelse til KECK™ koniske jordfugeclips lavet af POM (polyoxymethylen). Sammenlignet med konventionelle wireklemmer er de nemme og sikre at fastgøre og er i sagens natur stabile.
  • Nem og sikker at tage på og er formstabile
  • God dimensionsstabilitet sammenlignet med konventionelle wireklemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Materiale Nikkel
Til brug med (udstyr) Til brug ved meget høje temperaturer
Til brug med (applikation) Til brug ved meget høje temperaturer; Sikring af koniske jordforbindelser
Størrelse NS 14