Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip til koniske samlinger, Ni, KCM
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Til applikationer ved meget høje temperaturer KECK™ forniklet fjederstål jordforbindelsesklemmer en vigtig tilføjelse til KECK™ koniske jordfugeclips lavet af POM (polyoxymethylen). Sammenlignet med konventionelle wireklemmer er de nemme og sikre at fastgøre og er i sagens natur stabile.
- Nem og sikker at tage på og er formstabile
- God dimensionsstabilitet sammenlignet med konventionelle wireklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Materiale | Nikkel |
| Til brug med (udstyr) | Til brug ved meget høje temperaturer |
| Til brug med (applikation) | Til brug ved meget høje temperaturer; Sikring af koniske jordforbindelser |
| Størrelse | NS 14 |