Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, til sfæriske samlinger, fra POM
Artikelnummer. 10283641 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Til brug med (udstyr):
Sikre glas-til-glas samlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10283641
Brand: DWK Life Sciences™ 290320007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KECK™ klemme bruges til at sikre en standard jordforbindelse.
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
  • Til sfæriske led
  • Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
  • Nem, sikker og hurtig at sætte op
  • Øget sikkerhed i laboratoriet, da glasoverfladen ikke bliver ridset
  • Mærkning af de enkelte størrelser for bedre differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Materiale POM
Inkluderer 2 x KS 13, 2 x KS 19, 1 x KS 29, 1 x KS 35
Til brug med (udstyr) Sikre glas-til-glas samlinger
Til brug med (applikation) Sikre glas-til-glas samlinger