Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, til koniske samlinger, af rustfrit stål (1.4310, blank)
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
- Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
- Nem, sikker og hurtig at sætte op
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Materiale | Rustfrit stål (1.4310, blank) |
| Til brug med (udstyr) | Sikre glas-til-glas samlinger |
| Til brug med (applikation) | Sikre glas-til-glas samlinger |
| Størrelse | NS 24 |