Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, til koniske samlinger, af rustfrit stål (1.4310, blank)
Artikelnummer. 10123052 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10123052
Brand: DWK Life Sciences™ 290300708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KECK™ klemme bruges til at sikre en standard jordforbindelse.
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
  • Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
  • Nem, sikker og hurtig at sætte op
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Materiale Rustfrit stål (1.4310, blank)
Til brug med (udstyr) Sikre glas-til-glas samlinger
Til brug med (applikation) Sikre glas-til-glas samlinger
Størrelse NS 19