Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, til koniske samlinger, fra POM
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Til brug med (udstyr):
Sikre glas-til-glas samlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
- Til koniske samlinger
- Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
- Nem, sikker og hurtig at sætte op
- Øget sikkerhed i laboratoriet, da glasoverfladen ikke bliver ridset
- Mærkning af de enkelte størrelser for bedre differentiering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Materiale | POM |
| Inkluderer | 2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45 |
| Til brug med (udstyr) | Sikre glas-til-glas samlinger |
| Til brug med (applikation) | Sikre glas-til-glas samlinger |