Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, til koniske samlinger, af metal
Artikelnummer. 10019910 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Til brug med (udstyr):
Sikre glas-til-glas samlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10019910
Brand: DWK Life Sciences™ 290330008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KECK™ klemme bruges til at sikre en konisk jordforbindelse.
KECK™ klemmer er jordforbindelsesklemmer, der bruges til at sikre standard jordforbindelsesforbindelser i glasapparater og er kendetegnet ved deres lette håndtering og fremragende elasticitet. Klemmerne fås i forskellige materialer (metal eller polyoxymethylen).
  • Til koniske samlinger
  • Dimensionsstabil med særligt gode fjederegenskaber
  • Nem, sikker og hurtig at sætte op
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Materiale Metal
Inkluderer 2 x KCM 14, 2 x KCM 19, 1 x KCM 29, 1 x KCM 24
Til brug med (udstyr) Sikre glas-til-glas samlinger
Til brug med (applikation) Sikre glas-til-glas samlinger