Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Samlingssæt
Artikelnummer. 12313896 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12313896
Brand: DWK Life Sciences™ 292585407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KECK™ samlesæt fungerer som tilslutningssystem for en sugeflaske, via hvilken vakuumpumpen kan tilsluttes.
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
  • Med aftagelig plastslangetilslutning (PBT), kort og lang skrue (PP) og tætninger (VMQ, EPDM)
  • Velegnet til filtrering af kolber 100 - 20000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Materiale PBT, polypropylen, VMQ, EPDM
Til brug med (applikation) Filtrering; Vakuum filtrering; Sikkert arbejde under vakuum
Størrelse 9 mm