Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplet, fra slangetilslutningsglas til tilslutningsplast
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4.5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
KECK™ adaptere forhindrer glasbrud på oliven og beskytter fingre og hænder mod skader. Klemringen, O-ringen og skruelåget skrues permanent fast på glasoliven. Slangedelen kan forbindes hurtigt, sikkert og tæt til gevindhætten med kun 1/4 omgang og kan også løsnes igen lige så hurtigt.
- Hurtig til- og frakobling af slangedelen til gevindhætten med kun 1/4 omgang
- permanent skrueforbindelse med glasmundstykket
- KECK™ adaptere forhindrer glasbrud på dyser og beskytter fingre og hænder mod skader
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning af et slangestykke med en gevindhætte |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af et slangestykke med gevindhætte |
| Størrelse | GL 14, diameter 4,5 mm |