Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplet, fra slangetilslutningsglas til tilslutningsplast
Artikelnummer. 11791419 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4,5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11791419
Brand: DWK Life Sciences™ 286344306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KECK™ adaptere forhindrer glasbrud på oliven.
KECK™ adaptere forhindrer glasbrud på oliven og beskytter fingre og hænder mod skader. Klemringen, O-ringen og skruelåget skrues permanent fast på glasoliven. Slangedelen kan forbindes hurtigt, sikkert og tæt til gevindhætten med kun 1/4 omgang og kan også løsnes igen lige så hurtigt.
  • Hurtig til- og frakobling af slangedelen til gevindhætten med kun 1/4 omgang
  • permanent skrueforbindelse med glasmundstykket
  • KECK™ adaptere forhindrer glasbrud på dyser og beskytter fingre og hænder mod skader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Til brug med (udstyr) Tilslutning af et slangestykke med en gevindhætte
Til brug med (applikation) Tilslutning af et slangestykke med gevindhætte
Størrelse RD 14, diameter 9,0 mm