Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplet, fra glasgevind til slangetilslutning plast
Artikelnummer. p-7189273 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
GL 14, diameter 4.5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4,5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11796638
Brand: DWK Life Sciences™ 286345105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KECK™ adaptere beskytter glastråde mod beskadigelse.
KECK™ adaptere til glasgevind fås til størrelserne GL 14 og RD 14. De beskytter gevindet mod skader og sikrer en hurtig, sikker og tæt forbindelse. Gevindhætten påføres direkte på det udvendige gevind på forbindelsesstykket. Slangedelen kan hurtigt forbindes med gevindhætten med en 1/4 omgang og løsnes igen.
  • Skru gevindhætten direkte på det udvendige gevind på forbindelsesstykket
  • Hurtig til- og frakobling af slangedelen til gevindhætten med kun 1/4 omgang
  • De beskytter gevindet mod skader og sikrer en hurtig, sikker og tæt forbindelse.
  • Fås til glasgevind størrelserne GL 14 og RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Til brug med (udstyr) Tilslutning af et slangestykke med en gevindhætte
Til brug med (applikation) Tilslutning af et slangestykke med gevindhætte
Størrelse GL 14, diameter 9,0 mm