Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplet, fra glasgevind til slangetilslutning plast
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4,5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
KECK™ adaptere til glasgevind fås til størrelserne GL 14 og RD 14. De beskytter gevindet mod skader og sikrer en hurtig, sikker og tæt forbindelse. Gevindhætten påføres direkte på det udvendige gevind på forbindelsesstykket. Slangedelen kan hurtigt forbindes med gevindhætten med en 1/4 omgang og løsnes igen.
- Skru gevindhætten direkte på det udvendige gevind på forbindelsesstykket
- Hurtig til- og frakobling af slangedelen til gevindhætten med kun 1/4 omgang
- De beskytter gevindet mod skader og sikrer en hurtig, sikker og tæt forbindelse.
- Fås til glasgevind størrelserne GL 14 og RD 14
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning af et slangestykke med en gevindhætte |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af et slangestykke med gevindhætte |
| Størrelse | RD 14, diameter 4,5 mm |