Få mere at vide
KDM5-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475747 5 mg -
16474316 100 mg -
16473008 10 mg 10mg
16469576 50 mg -
16440649 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100422
MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KDM5-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1628210-26-3
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N6O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
SMIL N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.38
Formel vægt 324.38
Procent renhed 99.14%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.