Få mere at vide
KDM5-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474316 100 mg -
16473008 10 mg 10mg
16469576 50 mg -
16440649 1 mg -
16475747 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100422
MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KDM5-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1628210-26-3
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N6O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
SMIL N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.38
Formel vægt 324.38
Procent renhed 99.14%