Få mere at vide
KDM4D-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474726 100 mg -
16450037 50 mg -
16436377 5 mg -
16420949 1 mg 1mg
16413648 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101928
MedChemExpress KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KDM4D-IN-1
CAS 2098902-68-0
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H7N5O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 7.14 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=C1C=CC=N3
Molekylvægt (g/mol) 225.21
Formel vægt 225.21
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death