Få mere at vide
Invitrogen™ KDalert™ Lysis buffer
Artikelnummer. 10712307
Skift visning
Mængde:
110 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10712307 110 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10712307 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8790G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer er en erstatningskomponent i KDalert™ GAPDH Assay Kit er til pålidelig måling af GAPDH enzymaktivitet i dyrkede menneske-, muse- eller rotteceller på mindre end 30 minutter ved hjælp af et mikropladefluorometer.
De Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer er en erstatningskomponent i KDalert™ GAPDH Assay Kit er til pålidelig måling af GAPDH enzymaktivitet i dyrkede menneske-, muse- eller rotteceller på mindre end 30 minutter ved hjælp af et mikropladefluorometer. Bufferen leveres i en flaske med 110 ml.
Tilbehørsprodukter:
De KDalert™ Sættet er tilgængeligt (kat. nr. AM1639) og designet til brug med lyddæmper™ GAPDH siRNA'er (kat.nr. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 eller AM4631).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cell Lysis Buffer
Mængde 110 mL
Produkttype Lyseringsbuffer
Oversigt KDalert™ Lysis Buffer, 110mL, Liquid, Ethylene Oxide (Impurity) <0.01% Concentration, Store at -20 to 4°C, Water Soluble, Used For RNAi
Volumen (metrisk) 110 mL
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetics and non-coding RNA research, RNAi, siRNA
Fysisk form Liquid
Indhold og opbevaring KDalert Lysis Buffer kan opbevares ved -20 °C eller 4 °C.
Formulering Ethylene oxide (impurity) <0.01%
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Ambion, KDalert
Opløselighedsinformation Water Soluble