Få mere at vide
KD Scientific USB Kabel PC til pumpe kommunikationskabel
Artikelnummer. 11915606
Samlet længde (engelsk):
6.6 ft.
Samlet længde (metrisk):
2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11915606
Brand: KD Scientific 788306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For Legato™ / Gemini 88 plus USB Kabel PC til pumpe Kommunikation
  • Udvalg af tilbehør og reservedele til din Legato™ Serie pumper
Tekniske data
Samlet længde (engelsk) 6.6 ft.
Samlet længde (metrisk) 2 m
Type USB Kabel
Spænding 0/1 V
Forbindelse USB