Få mere at vide
KD Scientific Sprøjter i rustfrit stål
Beskrivelse
Eliminerer farerne for, at glassprøjten går i stykker.
- Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
- Fuldt autoklaverbar til genbrug
- Kan tilpasses Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Modstandsdygtig over for de fleste kemika
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (engelsk) Indre | 1-19/25 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1-22/25 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 44.7 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 mm |
| Produkttype | Swagelok 1/8 tomme Sprøjte |
| Maks. Tryk | 1500 psi |
| Volumen (metrisk) | 200 mL |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtepumpe |
| Vis mere |