Få mere at vide
KD Scientific Sprøjter i rustfrit stål
Beskrivelse
Eliminerer farerne for, at glassprøjten går i stykker.
- Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
- Fuldt autoklaverbar til genbrug
- Kan tilpasses Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/4 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 22/25 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.3 mm |
| Produkttype | Swagelok 1/4 tomme sprøjte |
| Maks. Tryk | 1500 psi |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtepumpe |
| Vis mere |