Få mere at vide
KD Scientific Sprøjter i rustfrit stål
Volumen (metrisk):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Produkttype:
Luer-Lok Sprøjte
Swagelok 1/16 tommer. sprøjte
Swagelok 1/4 tommer. sprøjte
Swagelok 1/8 tommer. sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eliminerer farerne for, at glassprøjten går i stykker.
- Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
- Fuldt autoklaverbar til genbrug
- Kan tilpasses Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Diameter (engelsk) Indre | 1-37/100 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1-1/5 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 34.7 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38.1 mm |
| Produkttype | Swagelok 1/4 tommer. sprøjte |
| Maks. Tryk | 1500 psi |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtepumpe |