Få mere at vide
KD Scientific Sprøjter i rustfrit stål
Description
Eliminerer farerne for, at glassprøjten går i stykker.
- Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
- Fuldt autoklaverbar til genbrug
- Kan tilpasses Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (engelsk) Indre | 19/100 inde. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Produkttype | Swagelok 1/16 tommer sprøjte |
| Maks. Tryk | 7000 psi |
| Volumen (metrisk) | 2.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtepumpe |
| Show More |