Få mere at vide
KD Scientific Sprøjter i rustfrit stål
Artikelnummer. 11986706
Volumen (metrisk):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Produkttype:
Luer-Lok Sprøjte
Swagelok 1/16 tommer. sprøjte
Swagelok 1/4 tommer. sprøjte
Swagelok 1/8 tommer. sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11986706
Brand: KD Scientific 780804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar, elektronstrålekonstruktion modstår høj kraft, højtryksanvendelser
Eliminerer farerne for, at glassprøjten går i stykker.
  • Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
  • Fuldt autoklaverbar til genbrug
  • Kan tilpasses Luer Lock eller Swagelok™ beslag
  • Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål (316)
Diameter (engelsk) Indre 1-3/25 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1-1/4 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 28.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 31.7 mm
Produkttype Swagelok 1/16 tommer. sprøjte
Maks. Tryk 1500 psi
Volumen (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Sprøjtepumpe