Få mere at vide
KD Scientific RS-485 Pumpe til Pumpe kommunikationskabel
Artikelnummer. 16469700
Skift visning
Samlet længde (engelsk):
1,6 fod
6,6 fod
Samlet længde (metrisk):
0,5 m
2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (engelsk) Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16469700 6,6 fod 2 m -
11905606 1,6 fod 0,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469700 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.28 DKK
    876.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.20 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
For Legato™ / Gemini 88 Plus RS485 Pumpe til Pumpe kommunikationskabel
  • Udvalg af tilbehør og reservedele til din Legato™ Serie pumper
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Stik RS-485
Samlet længde (engelsk) 6,6 fod
Samlet længde (metrisk) 2 m
Produkttype RS-485 kabel