Få mere at vide
KD Scientific RS-485 Pumpe til Pumpe kommunikationskabel
Description
- Udvalg af tilbehør og reservedele til din Legato™ Serie pumper
Specifications
Specifications
| Spænding | 0/1 V |
| Type | RS-485 kabel |
| Samlet længde (engelsk) | 1,6 fod |
| Samlet længde (metrisk) | 0,5 m |