Få mere at vide
KD Scientific RS-232 kabel
Artikelnummer. 11915596
Skift visning
Spænding:
0/1 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11915596 0/1 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11915596 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788308
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Legato™ 200 Series RS232 Kommunikationskabel 2 m
  • Udvalg af tilbehør og reservedele til din Legato™ Serie pumper
  • Plads til op til fire 0,5μ L til 10 ml plast- eller glassprøjter
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Type Legato™ 200 Series RS232 kommunikationskabel
Samlet længde (metrisk) 2 m