Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper: stativer
Artikelnummer. p-4923222
Type:
Lille sprøjte multi-rack
Stort sprøjte multi-rack
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11985586
Brand: KD Scientific 788300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Legato sprøjtepumper
  • Kan rumme op til ti 0,5μ L til 20 mL sprøjter eller seks 30 til 60 mL plast- eller glassprøjter
Certificeringer
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl til 140 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Type Stort sprøjte multi-rack
Applikationer Legato sprøjtepumpe
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,35 %